ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 1.42 mm ID, 15" L; 12/PK
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 1.42 mm ID, 15" L; 12/PK
Catalog # MFLX06447-34
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 1.42 mm ID, 15" L; 12/PK
Catalog # MFLX06447-34
About this item
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Haltbarkeit mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Für die Verwendung mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen geeignet.
  • Maximale Durchflussrate:
    67 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,42 mm (0,056")
  • Max. Druck:
    1,75 bar (25,3 psi)
  • Max. temperature:
    74 °C (165 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, 2-Stopp, Tygon® S3™ E-LFL, 1.42 mm ID; 15" L; 12/PCK
  • Länge:
    381 mm
  • Environmentally Preferable:
  • Length per pack:
    0,38 m (1,25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    40 °C (104 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    0 °C (32 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Tubes per pack:
    12
  • Min. temperature:
    –46 °C (–51 °F)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide
  • Series:
    Ismatec
  • Schlauchmaterial:
    Tygon® S3™ E-LFL
  • VE:
    12
  • C/L Masterflex Schlauchgröße:
    34
  • Farbcodierte Stopps:
    Yellow/Yellow
Frequently Bought Together