Masterflex® L/S® 2-Stop High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, L/S 24; 4/Pk
MFLX06447-24
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Für die Verwendung mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen geeignet.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1800 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Pumpenschlauch mit 2 Stopps, Tygon, E-LFL, L/S 24; 4/Pk
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06447-24
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–71 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Series:LS
- Schlauchmaterial:Tygon® S3™ E-LFL
- VE:4
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:24
Frequently Bought Together