Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Tygon® S3™ E-LFL , 0.19 mm ID, 15" L; 12/PK
Katalognr. MFLX06447-10
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Die längste Lebensdauer aller Tygon®-Formulierungen.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Haltbarkeit mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Für die Verwendung mit Masterflex® Multikanal-Pumpenköpfen geeignet.
- Maximale Durchflussrate:0,26 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:0,19 mm (0,0075")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, Tygon® S3™ E-LFL, 0.19 mm ID; 15" L; 12/PCK
- Länge:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Tubes per pack:12
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Series:Ismatec
- Schlauchmaterial:Tygon® S3™ E-LFL
- VE:12
- C/L Masterflex Schlauchgröße:10
- Farbcodierte Stopps:Orange/Red
Frequently Bought Together