Masterflex® Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 3/8" ID x 5/8" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX06432-48
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen:Bioprozesse, Biopharmazeutika, Einwegbaugruppen, Prozessabfüllung, Probenahme.
Eigenschaften: Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs (ADCF). Versiegelbar und schweißbar. Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei; Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
Zertifizierungen:Entspricht USP Klasse VI Normen.
Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135°C)
Sterilisation: Autoklav.
- Schlauch Außen-Ø:16 mm (0.625")
- Schlauch Innen-Ø:9,6 mm (0,375")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:50 °C (122 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 3/8" ID x 5/8" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:06432-48
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Autoklav;Gamma
- Working pressure:1,4 bar (20 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:C-Flex® ULTRA
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together