Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® Fuel and Lubricant, L/S 35; 50 ft
MFLX06401-35
CE certificate
Ideal zum Umfüllen von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis
Merkmale: Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung; ozon- und UV-beständig, geringe Extrahierbarkeit, thermoplastisches Material auf PVC-Basis mit Weichmacher, festes (steifes) Material, durchscheinend gelb
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2600 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:2,4 bar (35 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Tygon Schlauch für Treibstoffe & Schmiermittel (F-4040-A), L/S 35, 50 ft.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06401-35
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
- Sterilisation method autoclave:No
- Sterilisation method EtO:No
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–37 °C (–35 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Sterilization is not recommended
- Schlauchmaterial:Tygon® Fuel and Lubricant
- VE:50 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:35
Frequently Bought Together