ProSave® Safety Storage Ingredient Systems
Product Details & Documents
Rubbermaid Commercial Zutaten- und Lagerungssystem mit Schaufel bietet schnellen einhändigen Zugriff und verfügt über ein integriertes Messwerkzeug, das die Zubereitungseffizienz steigert, den Platz optimiert und die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit fördert.
- Polypropylen (PP) Basis, Polycarbonat (PC) Schaufel
- FIFO-Barriere zur sicheren Rotation der Zutaten
- Klares Fenster zur einfachen Inhaltsidentifikation
- Verschluss sichert den Deckel und schützt die Zutatenqualität
- Für gewerbliche Geschirrspüler geeignet
Das patentierte Schaufelhakensystem ermöglicht die Lagerung der Schaufel im Behälter, ohne dass der Griff mit den Lebensmitteln in Berührung kommt, für schnellen Zugriff. Die industrielle Strukturwebkonstruktion sorgt für Haltbarkeit und glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung.
Certifications: Zertifiziert nach NSF Std. #3. Entspricht dem FDA-Code 3-304.12 zur Erhöhung der Inspektionspunktzahl.
Ordering information: Enthält Zutatenbehälter, Schiebedach und Schaufel.
Caution: Reproductive Harm per www.P65Warnings.ca.gov.
Specifications
- Kapazität:24 L
- Farbe:Weiß
- Material:PP
- Seq:01
- B×T×H:597×293×427 mm