XTRA™ Wagen
Kapazität: 135 kg total, 45 kg pro Regalboden, 508×1032×960 mm, 23,4 kg, Schwarz
129-1833
Strapazierfähige und attraktive Aufbewahrungs- und Transportwagen für Front- und Back-of-House-Anwendungen.
- Metallrahmen und geformte Ablagen wurden für Haltbarkeit und gutes Erscheinungsbild entwickelt
- Abriebfeste 10,2 cm Lenkrollen
- Breite Fächer für eine Vielzahl von Geräten und Materialien, bis zu 135 kg
- Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen
Accessories information: Als komplette Systemlösung für die Hauswirtschaft im Gastgewerbe ist Zubehör erhältlich. Der Mehrzweckbehälter verfügt über eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.
Ordering information: Zusätzlich montierbare Kunststoffbehälter können separat bestellt werden.
Documents
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Kapazität: 135 kg total, 45 kg pro Regalboden
- Seq:05
- B×T×H:508×1032×960 mm
- Gewicht:23,4 kg
- Cat. No.:129-1833
- Material:PP