[EN]METHYLCYCLOHEXANE REAGENT 1 * 200 L
Katalognr. SPCMM1249-200LTBL
Anbieter: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Dipentylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
Ethanol vergällt ≥96%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur. (vergällt mit 1% iPr-OH, 1% MEK, 0,001% Bitrex®)
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Benzylalkohol, extra trocken 98+%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Anbieter: Honeywell Chemicals
1,2,4-Trichlorbenzol ≥99%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Ethylacetat ≥99,5% für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die Spektroskopie
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Amylalkohol nach NF V 04-210 zur Analyse 1 * 1.000 mL
Anbieter: PanReac AppliChem
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
1-Butanol NF
Anbieter: Spectrum Chemical
N,N-Dimethylacetamid, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific