pH-Meter, SevenDirect SD20
pH meter SevenDirect SD20 Viscous kit
Katalognr. 662-2400
Anbieter: Mettler - Toledo
Direkt zu
Product Details & Documents
Robustes Tischmessgerät für präzise pH-Bestimmungen im Labor und in der Produktionsumgebung.
- Großer Farb-Touchscreen für direkte Messung und einfache Dateneingabe
- Anleitungen führen den Benutzer durch die Sensorkalibrierung
- Speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert die Aufzeichnungen automatisch
- Geschlossenes Anschlussfach und austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und Spritzern, auch mit angeschlossenen Sensoren (IP 54 im Betrieb)
Der große Farb-Touchscreen bietet direkten Menüzugriff, schnelle Dateneingabe und führt den Benutzer durch Routineaufgaben. Das Gerät unterstützt die GLP-Konformität, indem es bei jeder Messung Zeitstempel, Proben-, Sensor- und Methoden-IDs speichert.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:pH meter SevenDirect SD20 Viscous kit
- Seq:09
- Kalibrierung:Linear, Segmented
- Cat. No.:662-2400
- Kalibrierpunkte:1 - 5
- mV - Bereich:−2000,0...+2000,0
- pH - Auflösung:0,1 / 0,01 / 0,001
- mV - Genauigkeit:±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
- mV - Auflösung:1 / 0,1
- Temperaturgenauigkeit:±0,1 °C (0...100 °C)
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- pH - Genauigkeit:±0,002
- pH - Bereich:−2,000...+20,000
- Temperaturbereich:−30,0…+130,0 °C
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2382Replaceable protective cover for SevenDirect metersEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 58.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2414Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meterEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 417.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2415Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuringEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 26.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2418Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensorEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 26.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2419Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensorsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 31.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2420Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensorEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 31.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2421Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode armEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 251.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2425Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storageEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 26.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2426Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 34.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2413Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holderEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 352.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2416Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solutionEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 9.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2417Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration positionEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 50.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2422Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vesselsEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 302.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2423Base plate for the EasyPlace electrode armEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 151.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 662-2424Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 100.50