AuftragsverfolgungKontakt
pH-Meter, SevenDirect SD20
pH meter SevenDirect SD20 kit
Catalog # 662-2394
Supplier:   Mettler - Toledo
pH-Meter, SevenDirect SD20
Catalog # 662-2394
Supplier:  Mettler - Toledo
pH-Meter, SevenDirect SD20
pH-Meter, SevenDirect SD20
pH meter SevenDirect SD20 kit
Price
SFr. 1’950.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robustes Tischmessgerät für präzise pH-Bestimmungen im Labor und in der Produktionsumgebung.
  • Großer Farb-Touchscreen für direkte Messung und einfache Dateneingabe
  • Anleitungen führen den Benutzer durch die Sensorkalibrierung
  • Speichert Daten wie Zeitstempel, Proben- und Sensor-ID bei jeder Messung und druckt oder exportiert die Aufzeichnungen automatisch
  • Geschlossenes Anschlussfach und austauschbare Abdeckung schützen das Gerät vor Staub und Spritzern, auch mit angeschlossenen Sensoren (IP 54 im Betrieb)
Der große Farb-Touchscreen bietet direkten Menüzugriff, schnelle Dateneingabe und führt den Benutzer durch Routineaufgaben. Das Gerät unterstützt die GLP-Konformität, indem es bei jeder Messung Zeitstempel, Proben-, Sensor- und Methoden-IDs speichert.
 :
 :
 :
 :
 :
Specifications
  • Bezeichnung:
    pH meter SevenDirect SD20 kit
  • Seq:
    02
  • Kalibrierung:
    Linear, Segmented
  • Cat. No.:
    662-2394
  • Kalibrierpunkte:
    1 - 5
  • mV - Bereich:
    −2000,0...+2000,0
  • pH - Auflösung:
    0,1 / 0,01 / 0,001
  • mV - Genauigkeit:
    ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • mV - Auflösung:
    1 / 0,1
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,1 °C (0...100 °C)
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • pH - Genauigkeit:
    ±0,002
  • pH - Bereich:
    −2,000...+20,000
  • Temperaturbereich:
    −30,0…+130,0 °C
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2382
    Replaceable protective cover for SevenDirect meters
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 58.30
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2383
    Screws and feet set EasyPlace
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2414
    Magnetic stirrer, EasyMix for use with SevenDirect meters; The EasyMix can be controlled manually or automatically by the SevenDirect meter
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 417.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2415
    Parking beaker, EasyPlace electrode arm; Fill it with storage solution and keep your electrode perfectly conditioned also in short breaks between measurements; or use it to store the wetting cap while measuring
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2418
    Sensor holder, EasyPlace Single for the EasyPlace electrode arm holds one sensor
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2419
    Sensor Holder, EasyPlace Triple for the EasyPlace electrode arm holds up to three sensors
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2420
    Sensor Holder, EasyPlace Single Extended for the EasyPlace electrode arm with extended length for use with large sample vessels. Holds one sensor
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 31.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2421
    Pole EasyPlace, 30 cm, standard pole for the EasyPlace electrode arm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 251.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2425
    Top cover pole, EasyPlace or the top of the EasyPlace pole, has two positions for long-term sensor storage
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 26.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2426
    Plug set, set of country-specific plugs for Power supply 18 W (662-2424)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 34.10
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2413
    Electrode arm, EasyPlace Complete supports efficient measurement and calibration; With perfect vertical movement, the risk of any spillage is minimised; Includes parking beaker, parking beaker insert and sachet holder
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 352.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2416
    Parking beaker insert, EasyPlace; should be used while using the parking beaker with storage solution
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 9.80
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2417
    Sachet holder, EasyPlace rotating; hold up to three buffer sachets and prevent spillage; It can be rotated to place one buffer after the other in the calibration position
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 50.30
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2422
    Pole, EasyPlace 50 cm, extended pole for the EasyPlace electrode arm for use with large sample vessels
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 302.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2423
    Base plate for the EasyPlace electrode arm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 151.00
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 662-2424
    Power supply, 18 W, does not include country-specific plug (order plugs separately with model (662-2426)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 100.50