1,10-PHENANTHROLINE HYDROCHLORIDE 1H2O 1 * 10 g
Katalognr. ROTHKK21.2
Anbieter: Roth Carl
Frequently Bought Together
ACETONITRIL EMPLURA® 1 * 4 L
Anbieter: Merck
Tetrahydrofuran, wasserfrei 99.9% stabilisiert, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid 99+%, reinst
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Diethylether ≥99,8% enthält Inhibitor, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Toluol ≥99,7% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril, wasserfrei ≥99,8%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cäsiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Optische Qualität für die Spektroskopie
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Tetrahydrofuran stabilisiert mit 300 ppm BHT zur Analyse, ACS 1 * 1.000 mL
Anbieter: PanReac AppliChem
Benzonitril 99+% für die Spektroskopie
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan ≥99,9% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Isoamylalkohol Gemisch aus Isomeren ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Anbieter: Honeywell Chemicals
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) ≥99,0% ACS, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
Isoamylalkohol nach Gerber zur Analyse 1 * 1.000 mL
Anbieter: PanReac AppliChem