AuftragsverfolgungKontakt
Micro-Spatulas and Micro-Spoon, RSG Solingen
Micro spatula, straight, -, 150 mm, 4 mm
Katalognr. RSGA80.531.004
Anbieter:   RSG
Micro-Spatulas and Micro-Spoon, RSG Solingen
Katalognr. RSGA80.531.004
Anbieter:  RSG
Micro-Spatulas and Micro-Spoon, RSG Solingen
Micro-Spatulas and Micro-Spoon, RSG Solingen
Micro spatula, straight, -, 150 mm, 4 mm
Preis
SFr. 22.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made from stainless steel 1.4301.
  • Rust-proof
  • Highly resistant against chemicals
  • With 6 edged grip for better handling
  • Autoclavable
Technische Daten
  • Steril:
    -
  • Bezeichnung:
    Micro spatula, straight
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    05
  • Klingenbreite:
    4 mm