AuftragsverfolgungKontakt
Yeast Extract Agar | Avantor
Yeast Extract Agar
Yeast extract agar, 600 ml, Bottle, 600 mL
Katalognr. LIOF403120
Anbieter:   LIOFILCHEM
Yeast Extract Agar
Katalognr. LIOF403120
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Yeast Extract Agar
Yeast extract agar, 600 ml, Bottle, 600 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 69.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 mL
Product Details & Documents
Medium for microorganisms enumeration in water.
Zertifizierung: ISO6222 certified.
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    600 mL
  • Bezeichnung:
    Yeast extract agar
  • Volumen:
    600 ml