AuftragsverfolgungKontakt
Forceps, straight | Avantor
Forceps, straight
145 mm
Katalognr. USBE3033
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Forceps, straight
Katalognr. USBE3033
Forceps, straight
Forceps, straight
145 mm
Preis
SFr. 8.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made from nickel plated steel or from stainless steel.
  • Straight
  • Fine points
Technische Daten
  • Länge:
    145 mm