[EN]PROPANOLOL HCL IMP.B (EP) AS HYDROCH 1 * 25 mg
Katalognr. PROOMM0043.03-0025
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
[EN]PROPANOLOL HCL IMP.B (EP) AS HYDROCH 1 * 25 mg
Katalognr. PROOMM0043.03-0025
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Anbieter: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
Neutralisationsmittel zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® Z
Anbieter: Dr. Weigert
Essigsäure (Eisessig) USP, Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, isokratische Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals