Mercury AAS Standard Solution, ROTI®Star 1 000 mg/l Hg 1 * 100 mL
Katalognr. ROTH2346.1
Anbieter: Roth Carl
Mercury AAS Standard Solution, ROTI®Star 1 000 mg/l Hg 1 * 100 mL
Katalognr. ROTH2346.1
Anbieter: Roth Carl
Frequently Bought Together
Leitfähigkeitsstandards, Certipur®, Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Anbieter: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Anbieter: WTW
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Anbieter: WTW
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
VWR® AVS TITRINORM pH-Pufferlösungen in Beuteln, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Anbieter: VWR Chemicals
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Anbieter: VWR Chemicals
Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert Reag. Ph. Eur. 1085103
Anbieter: VWR Chemicals