AuftragsverfolgungKontakt
Phenol
500 mL
Katalognr. ACSDF330654.L5
Anbieter:   CPACHEM
Phenol
Katalognr. ACSDF330654.L5
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  108-95-2
Phenol
500 mL
CAS Nummer:  108-95-2
Preis
SFr. 427.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • CAS Nummer:108-95-2
  • Formel:C₆H₅OH
  • MDL-Nummer:MFCD00002143
  • Molekulargewicht:94.11 g/mol
  • Dichte:1 g/cm³
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
Technische Daten