Ductless ventilation systems, Protector®XVS™
1219×736×812 mm, 45,3 kg
Katalognr. LBCP4864030
Anbieter: LABCONCO
Direkt zu
Product Details & Documents
Ductless ventilation systems with glass tops and sides and low profiles are well suited for educational settings. Clean-Sweep air foil and zone-perforated rear baffle maximise containment.
These ventilation stations can be used as light duty fume hoods, science classroom work stations, solvent cleaning work bays, weighing stations or for pathology and cytology.
Protector XVS ventilation stations can be ducted to the outside or connected to the FilterMate portable exhauster for HEPA and/or carbon filtered exhaust back into the laboratory.
Certifications: Conforms to ANSI Z9.5, Modified ASHRAE 110, SEFA 1.
Technische Daten
- Gewicht:45,3 kg
- Außen B×T×H:1219×736×812 mm
- Seq:04
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908401Solid epoxy work surface, black, 910 mm width, 33 kg910×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908400Solid epoxy work surface, black, 610 mm width, 22 kg610×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908402Solid epoxy work surface, black, 1220 mm width, 44 kg1220×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3925000Utility shelves attachs to the rear baffle perforations, has a scalloped front edge to support scalpels, forceps and other supplies, 2,3 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 217.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908801Digital airflow monitorwith epoxy coated steel housing, Gaurdian 1000, 4,5 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3’770.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3746712Telescoping base stands with castors, nominal width of 101,6 mm, 1219×1016 mm, 38 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’240.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3912401Upper exhaust transition adaptor, 152,4 mm width, 2,3 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1092Portable exhauster, FilterMate™, with available HEPA filter, 22,7 kg360×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’760.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1080Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 22,7 kg360×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 4’960.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1081Portable exhauster, FilterMate™, with HEPA filter included, 22,7 kg470×580×630 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6’000.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1093Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor and HEPA filter, 22,7 kg380×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 6’260.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1082Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 41 kg380×580×580 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 5’390.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1091Organic carbon filter, 7,7 kg180×180×210 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 521.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1078Formaldehyde carbon filter, 9,5 kg457×457×530 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1079Ammonia carbon filter, 9,5 kg457×457×530 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-1077Replacement HEPA filter, 99,99 % on particles 0,3 micron in size457×457×83,82 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3776002Replacement bag for bag-in/ bag out HEPA filter— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 504.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908407Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 63 kg1830×680×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908410Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 84 kg1830×900×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3908800Guardian™ 115 V, 60 Hz
1000 digital airflow monitor for protector XVS and demonstration hood— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 3’770.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP9743209Guardian™ 230 V, 50/60 Hz digital airflow monitor for basic™ hoods— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP9743201Guardian™ 115 V, 50/60 Hz digital airflow monitor for fiberglass 30 hoods— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis