AuftragsverfolgungKontakt
Ductless work stations, Protector® | Avantor
Ductless work stations, Protector®
Workstation without blower, 1220×740×650 mm, 54 kg
Katalognr. LBCP3930021
Anbieter:   LABCONCO
Ductless work stations, Protector®
Katalognr. LBCP3930021
Anbieter:  LABCONCO
Ductless work stations, Protector®
Ductless work stations, Protector®
Workstation without blower, 1220×740×650 mm, 54 kg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Protector® work stations are specifically designed for the needs of pathologists and histotechnologists. Like a traditional fume hood, these enclosures have a front air foil and rear baffle to direct the inflow air across the work area and away from the operator. Ideal for cramped or crowded labs, protector work stations have a low profile so they fit easily under standard upper cabinets. Designed with a built-in blower which use specially treated carbon filters.
  • Face velocities from 60 to 100 fpm
  • Built-in dynamically-balanced motorized impeller
  • Ergonomic air foil with aerodynamic Clean-Sweep airflow openings with upper dilution air supply
  • Zone-perforated type 304 stainless steel rear baffle
  • Glare-free fluorescent lighting
Technische Daten
  • Gewicht:
    54 kg
  • Außen B×T×H:
    1220×740×650 mm
  • Bezeichnung:
    Workstation without blower
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    LBCP3930021
  • Stromzufuhr:
    230 V, 50 Hz, 5 A
  • Versandgewicht:
    45 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908410
    Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 84 kg
    1830×900×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908407
    Solid epoxy work surface, black, 1830 mm width, 63 kg
    1830×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Außen B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3924200
    Organic carbon filters for Protector® work stations with built-in blower, 5,4 kg, 457×914×250 mm
    mm mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1079
    Ammonia carbon filter, 9,5 kg
    457×457×530 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1077
    Replacement HEPA filter, 99,99 % on particles 0,3 micron in size
    457×457×83,82 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP6925700
    Ammoniak-Prüfröhrchen, 0,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 161.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP6926000
    Formaldehyd-Prüfröhrchen, 0,5 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 197.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1082
    Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 41 kg
    380×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5’390.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1081
    Portable exhauster, FilterMate™, with HEPA filter included, 22,7 kg
    470×580×630 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6’000.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1078
    Formaldehyde carbon filter, 9,5 kg
    457×457×530 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 895.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1080
    Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor filter, 22,7 kg
    360×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 4’960.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3776002
    Replacement bag for bag-in/ bag out HEPA filter
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 504.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1093
    Portable exhauster, FilterMate™, with available ammonia-amine, formaldehyde, organic vapor and HEPA filter, 22,7 kg
    380×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 6’260.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1092
    Portable exhauster, FilterMate™, with available HEPA filter, 22,7 kg
    360×580×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 5’760.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 135-1091
    Organic carbon filter, 7,7 kg
    180×180×210 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 521.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908402
    Solid epoxy work surface, black, 1220 mm width, 44 kg
    1220×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908401
    Solid epoxy work surface, black, 910 mm width, 33 kg
    910×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3908400
    Solid epoxy work surface, black, 610 mm width, 22 kg
    610×680×25 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    B×T×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3746712
    Telescoping base stands with castors, nominal width of 101,6 mm, 1219×1016 mm, 38 kg
    — mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 2’240.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3811103
    Accessory shelf, 5'
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 462.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP3811102
    Accessory shelf, 4'
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 369.00