AuftragsverfolgungKontakt
Dropping pipettes, disposable | Avantor
Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 1,8 ml, 98 mm
Katalognr. BURK7555-0001
Anbieter:   BURKLE
Dropping pipettes, disposable
Katalognr. BURK7555-0001
Anbieter:  BURKLE
Dropping pipettes, disposable
Dropping pipettes, disposable
Disposable pipette, 1,8 ml, 98 mm
Preis
SFr. 37.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Made of LDPE.
  • Ungraduated
Technische Daten
  • Kapazität:
    1,8 ml
  • Bezeichnung:
    Disposable pipette
  • Länge:
    98 mm
  • Seq:
    01