Nitril-Handschuhe, Kimtech™ Opal™
Kimtech™ Opal™ Nitrilhandschuhe schützen vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen. Puderfrei, beidhändig, mit Rollrand und strukturierten Fingerspitzen. Da diese Handschuhe frei von Naturkautschuklatex und Vulkanisationsmittel sind, wird das Risiko von Hautreaktionen im Zusammenhang mit Handschuhen des Typs I und IV verringert.
- Garantierte Konformität
- Formuliert ohne Thiurame, Thiazole, Guanidine, Carbamate und ohne Schwefelzusatz
- Weich, bequem und leicht anzuziehen
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und das Tastempfinden für sicherere und effizientere Prozesse
- Dunkle Farbe für bessere Konzentration auf die Aufgabe
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von XS bis XL
Diese Handschuhe schützen vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen und bieten nahtlosen Schutz, wann und wo es darauf ankommt. Die puderfreien Handschuhe sind ideal für den Einsatz in Forschungs- und Produktionseinrichtungen, in den Biowissenschaften und bei der unsterilen Arzneimittelherstellung. Die Handschuhe zeichnen sich durch einen innovativen Ansatz aus, bei dem ein dünnes Nitrilpolymer mit einer Spitzendicke von nur 0,07 mm verwendet wird, das jedoch eine hervorragende Zugfestigkeit aufweist, die für den harten Prozesseinsatz geeignet ist. Die Handschuhe sind leicht anzuziehen, weich und bequem und eignen sich für eine lange Tragezeit.
Da diese Handschuhe frei von Naturkautschuklatex, Schwefel und Vulkanisationsmittel sind, verringert sich das Risiko von Hautreaktionen im Zusammenhang mit Handschuhen des Typs I und IV und schützt sowohl den Träger als auch die Anwendung. Die Präzisionsfertigung reduziert das Kontaminationsrisiko und stellt sicher, dass die Nitrilhandschuhe ein hohes Maß an Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften bieten. Rollrand und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine hervorragende Handhabung von nassen und trockenen Materialien, und die beidhändig tragbaren Handschuhe wurden ausgiebig unter strengen Bedingungen getestet. Außerdem können die chemikalienbeständigen Handschuhe dank der dünnen Nitrilkonstruktion und der effizienten Verpackung den Abfall um bis zu 50 % reduzieren.
: EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS), Kat. III; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
- Handschuhgröße:M
- Verpackt:200/Box
- Farbe:Dunkelblau
- Länge:240 mm
- Seq:03
- Oberfläche:Strukturierte Fingerspitzen
- Cat. No.:112-6225
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Material:Nitril
- Stulpenart:Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
- EN Standard:EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-4, EN ISO 374-5 (VIRUS)
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend