AuftragsverfolgungKontakt
Waschrinnen | Avantor
Waschrinnen
Kniebetriebene Waschrinne mit zwei Stationen, Standfuß, komplett geschweißter Edelstahl 304, 1010B×380T×1250H mm, 1000×123×283 mm
  TEKMWTN020EXPED
 :   TEKNOMEK
Waschrinnen
  TEKMWTN020EXPED
 :  TEKNOMEK
Waschrinnen
Waschrinnen
Kniebetriebene Waschrinne mit zwei Stationen, Standfuß, komplett geschweißter Edelstahl 304, 1010B×380T×1250H mm, 1000×123×283 mm
1 * 1 ST
Unsere sensorgesteuerten Waschrinnen werden aus Edelstahl 304 hergestellt und sind vollständig verschweißt, um maximale Hygiene zu erzielen. Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen zwischen Knie-, Batterie- oder Netzbetrieb.
  • Versteckte Wandbefestigung um die Waschrinne an die Wand zu hängen
  • Einbaufertige Lieferung, muss nur noch angeschlossen werden
  • Betrieb mit Infrarotsensor
  • Abgeschrägte Rinne für schnellen Abfluss
Unsere Waschrinnen werden aus komplett geschweißtem Edelstahl 304 hergestellt und können entweder an der Wand montiert oder mit einem Standfuß ausgestattet werden.
Da sie berührungsfrei sind, unterstützt ihr Design rigorose Hygienestandards.
Ordering information: Optionale Randleiste (muss mit der Waschrinne bestellt werden, da sie nicht nachträglich angebracht werden kann).
  • Bezeichnung:
    Kniebetriebene Waschrinne mit zwei Stationen, Standfuß, komplett geschweißter Edelstahl 304, 1010B×380T×1250H mm
  • Seq:
    10
  • Innen B×T×H:
    1000×123×283 mm