MAGBIND DNASE I 1 * 5 mL
Katalognr. OMEGMBDNASE-5
Anbieter: OMEGA BIO-TEK
Frequently Bought Together
Pasteur-Pipetten
Anbieter: RATIOLAB
E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Anbieter: OMEGA BIO-TEK
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Probenbehälter mit Schnappdeckel
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Anbieter: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, Electran für die Molekularbiologie
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cell culture flasks, Nunc™
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Anbieter: Biotium
Reagenz- und Probenröhrchen
Anbieter: Greiner Bio-One
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF