ContactUsLinkComponent
Messkolben, Klasse: A, Material: PMP, Inhalt: 250 ml, Normschliff: 19/26, Stopfen: PP, Beschriftung: rot, autoklavierbar, Arbeitstem peratur bis 170 C 1 * 2 ST
Catalog # VITL67404
Supplier:  VITLAB
Messkolben, Klasse: A, Material: PMP, Inhalt: 250 ml, Normschliff: 19/26, Stopfen: PP, Beschriftung: rot, autoklavierbar, Arbeitstem peratur bis 170 C 1 * 2 ST
Catalog # VITL67404
Supplier:  VITLAB
Frequently Bought Together