ContactUsLinkComponent
Messkolben, Klasse: A, Material: PMP, Inhalt: 50 ml, Normschliff: 12/21, Stopfen: PP, Beschriftung: rot, autoklavierbar, Arbeitstemp 1 * 2 ST
Katalognr. VITL67204
Anbieter:  VITLAB
Messkolben, Klasse: A, Material: PMP, Inhalt: 50 ml, Normschliff: 12/21, Stopfen: PP, Beschriftung: rot, autoklavierbar, Arbeitstemp 1 * 2 ST
Katalognr. VITL67204
Anbieter:  VITLAB
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together