AuftragsverfolgungKontakt
Handwaschmittel, SURE® | Avantor
Handwaschmittel, SURE®
SURE® Handwaschmittel, 0,5 L
Katalognr. 115-2954
Anbieter:   Diversey
Handwaschmittel, SURE®
Katalognr. 115-2954
Anbieter:  Diversey
Handwaschmittel, SURE®
Handwaschmittel, SURE®
SURE® Handwaschmittel, 0,5 L
Preis
SFr. 39.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 Fl
Product Details & Documents
Sanftes und wirksames Handwaschmittel mit 100% natürlichem Parfüm. Reinigt die Hände und hinterlässt eine hygienische Frische.
  • Frei von Parabenen und anderen Konservierungsstoffen.
  • Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen
  • Durch natürliche Prozesse abbaubar
  • Keine Einstufung als umweltgefährdend, keine Sicherheitswarnungen für Produkt oder Benutzer
  • 100% natürliches Parfüm mit einem erfrischenden Zitronenduft
  • Hautverträglichkeit getestet (Patch-Test)
SURE® ist ein umfassendes Angebot an pflanzlichen Reinigungsprodukten, die hervorragende professionelle Ergebnisse liefern und gleichzeitig sicher für Menschen und die Umwelt sind.
Mit umweltfreundlichen Inhaltsstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen erfüllen die SURE®-Produkte die täglichen Anforderungen in Küchen, Einrichtungen und bei der Körperpflege.
Zertifizierung: OECD 301B. Cradle-to-Cradle-Zertifizierung auf Goldniveau.
Bestellinformationen: Die 1,3-L-Kartusche ist für den Diversey IntelliCare Spender (manuell/hybrid) geeignet.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    SURE® Handwaschmittel, 0,5 L
  • Seq:
    01