ContactUsLinkComponent
Neuheit Cederroth Soft Foam Bandage Black 4,5 m. Soft Foam Black eignet sich als Pflaster und Verband. Der wasserfeste Verband, der auch bei Kälte und Trockenheit sicher sitzt, passt zu allen Arten von kleineren Wunden. Cederroth Soft Foam Bandage Bl 1 * 10 ST
Katalognr. CEDE51011021
Anbieter:  ORKLA CARE
Neuheit Cederroth Soft Foam Bandage Black 4,5 m. Soft Foam Black eignet sich als Pflaster und Verband. Der wasserfeste Verband, der auch bei Kälte und Trockenheit sicher sitzt, passt zu allen Arten von kleineren Wunden. Cederroth Soft Foam Bandage Bl 1 * 10 ST
Katalognr. CEDE51011021
Anbieter:  ORKLA CARE
Frequently Bought Together