Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
System Caps GL 45, b.safe

System Caps GL 45, b.safe

Kappen, mit 4× Ø 1,6 mm (grün), 4× Ø 2,2 mm (violett), 4× Ø 3,2 mm (gelb) Fittings, GL 45, 4× Kapillarenanschlüsse
Katalognr. BOHLR1145-04
Anbieter:   Bohlender
System Caps GL 45, b.safe
Katalognr. BOHLR1145-04
Anbieter:  Bohlender
System Caps GL 45, b.safe

Kappen, mit 4× Ø 1,6 mm (grün), 4× Ø 2,2 mm (violett), 4× Ø 3,2 mm (gelb) Fittings, GL 45, 4× Kapillarenanschlüsse

Preis
118.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL 45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Außen.Ø 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF ¼"), Schlaucholive für Schlauch-Innen.Ø 6,5 bis 8,0 mm (Gewinde NPT ¹/₈“). Angepasst an die Montage auf b.safe Tischdurchführung GL 45 oder b.safe Multiport GL 45.

  • Perfekter Schutz vor gesundheitsschädlichen Dämpfen
  • Geschlossenes System: Reduzierung teurer Lösungsmittelverluste
  • Garantie reiner Eluenten
  • Riesige Auswahl an Kappengrößen für Kompatibilität mit jedem Eluentenkolben
  • Kein Verdrehen der Kapillaren
  • Schraubverschlüsse können individuell von Hand oder mit ablösbaren, selbstklebenden Etiketten beschriftet werden

Zusammenführen von Kapillaren und Schläuchen von HPLC-Anlagen in einer Tischdurchführung. Nicht benötigte Anschlüsse können einfach mit b.safe Blindfittings verschlossen werden. Verwenden Sie optional die b.safe Wellschlauchkupplung zum Anschluss von Wellschläuchen mit Innen-Ø 6,5 oder 8,5 mm.

Kapillaren werden von oben eingeführt, Schlaucholiven seitlich angeschlossen, um alle Zuleitungen ohne Abknicken anzuschließen und Rückstau zu vermeiden.

b.safe Fittings: Optimierte Oberfläche für einen, auch mit Handschuhen, besseren Griff. Zentrierzapfen zur einfachen Installation in b.safe Kappen.

b.safe Blindfittings: Zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse auf der Kappe.

Technische Daten
  • Gewinde:
    GL 45
  • Bezeichnung:
    Kappen, mit 4× Ø 1,6 mm (grün), 4× Ø 2,2 mm (violett), 4× Ø 3,2 mm (gelb) Fittings
  • Seq:
    04
  • Anschlussstück:
    4× Kapillarenanschlüsse