Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker, 10 m
Katalognr. BOHLR645-10
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Anschluss von Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle oder Sensoren zur Füllstandskontrolle an ein b.safe Display.
Technische Daten
- Bezeichnung:b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker
- Länge:10 m
- Seq:07
- Cat. No.:BOHLR645-10