Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker, 5 m
Katalognr. BOHLR645-05
Anbieter:   Bohlender
Signalkabel, b.safe
Katalognr. BOHLR645-05
Anbieter:  Bohlender
Signalkabel, b.safe
Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker, 5 m
Preis
66.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Anschluss von Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle oder Sensoren zur Füllstandskontrolle an ein b.safe Display.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker
  • Länge:
    5 m
  • Seq:
    06