Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker, 3 m
Katalognr. BOHLR645-03
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Anschluss von Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle oder Sensoren zur Füllstandskontrolle an ein b.safe Display.
Technische Daten
- Bezeichnung:b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Stecker
- Länge:3 m
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..