Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Litze, 20 cm
Katalognr. BOHLR644-12
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Anschluss von Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle oder Sensoren zur Füllstandskontrolle an ein b.safe Display.
Technische Daten
- Bezeichnung:b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Litze
- Länge:20 cm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..