Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Signalkabel, b.safe
Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Litze, 30 cm
Katalognr. BOHLR644-07
Anbieter:   Bohlender
Signalkabel, b.safe
Katalognr. BOHLR644-07
Anbieter:  Bohlender
Signalkabel, b.safe
Signalkabel, b.safe
b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Litze, 30 cm
Preis
30.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Anschluss von Waste Caps mit elektronischer Füllstandskontrolle oder Sensoren zur Füllstandskontrolle an ein b.safe Display.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    b.safe Signalkabel, Anschluss 1: Buchse, Anschluss 2: Litze
  • Länge:
    30 cm
  • Seq:
    01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.