Pasteurpipetten, Einweg
Stopfen, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box, 4 boxes/case
Katalognr. HECH40567002
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Pasteurpipetten werden aus Kalknatronglas hergestellt.
- Lange konische Spitze
- Mit Einengung für Wattestopfen
- Erhältlich mit oder ohne Wattestecker
: ISO 7712
Dokumente
HECH40567002_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:7 mm
- Verpackt:250/box, 4 boxes/case
- Kapazität:2 ml
- Bezeichnung:Stopfen
- Länge:230 mm