Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 180 mm
Katalognr. HECH40010018
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Direkt zu
Product Details & Documents
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Mit oder ohne Loch erhältlich
Certifications: DIN 12 341
Technische Daten
- Ø:180 mm
- Bezeichnung:Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand
- Seq:21