Uhrgläser
Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand, 50 mm
Catalog # HECH40010005
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Abdampfschalen, aus Glas, verschmolzener Rand.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Mit oder ohne Loch erhältlich
Certifications: DIN 12 341
Specifications
- Ø:50 mm
- Bezeichnung:Uhrglas, Glas, mit verschmolzenem Rand
- Seq:11