Infrarotsensor zur gleichzeitigen Überwachung brennbarer Gasgemische und der Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der Umgebungsluft. Zur Benutzung im Dräger X-am 5600 und Dräger X-am 8000. Messbereiche: 0-100 %UEG oder 0-100 Vol% CH4 0-5 Vol% CO2 1 * 1 ST
DRAE6851880
: Dräger
Frequently Bought Together