AuftragsverfolgungKontakt
iFSP1 ≥98%
5 mg
Katalognr. CAYM29483-5
Reizend
Anbieter:   Cayman Chemical
iFSP1 ≥98%
Katalognr. CAYM29483-5
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  150651-39-1
iFSP1 ≥98%
5 mg
CAS Nummer:  150651-39-1
Preis
63.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
iFSP1 is an inhibitor of apoptosis inducing factor mitochondria-associated 2/ferroptosis suppressor protein 1 (AIFM2/FSP1)
 : 98
Synonyme:  1-amino-3-(4-methylphenyl)-pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
  • CAS Nummer:150651-39-1
  • Formel:C₂₀H₁₃N₅
  • MDL-Nummer:MFCD01572665
  • Molekulargewicht:323.4 g/mol
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 mg
Technische Daten