AuftragsverfolgungKontakt
Fächerkisten | Avantor
Fächerkisten
Box mit 31 Fächern, mit 31×27 / 45×150 mm Fachgrößen, 285×177×45 mm
Katalognr. 216-2485
Anbieter:   MULTIROIR
Fächerkisten
Katalognr. 216-2485
Anbieter:  MULTIROIR
Fächerkisten
Fächerkisten
Box mit 31 Fächern, mit 31×27 / 45×150 mm Fachgrößen, 285×177×45 mm
Preis
SFr. 235.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 8 ST
Product Details & Documents
Fächerkisten eignen sich zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Kleinteilen. Alle Modelle sind mit einer perfekt transparenten Abdeckung versehen, um den Inhalt im Inneren sehen zu können.
  • Hochtransparenter Deckel bietet optimale Sichtbarkeit des Inhalts
  • Neumaterial zu 100% recycelbar
  • Gehäusematerial: Butadien-Styrol-Copolymer
  • Material der Einsätze: Polystyrol
  • Transparenter Deckel lässt sich durch einfachen Druck sicher verschliessen
  • Perfekte Stapelstabilität
Die Boxen sind mit weißen herausnehmbaren Einsätzen ausgestattet. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und sind stark und langlebig. Die Dicke des Materials, das sorgfältige Design und die Qualität des Designs machen sie zu hervorragenden Präsentationsboxen für Profis.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Box mit 31 Fächern, mit 31×27 / 45×150 mm Fachgrößen
  • Seq:
    09
  • B×T×H:
    285×177×45 mm