ContactUsLinkComponent
Lipoyl-TRIM21 human rec. His, Rekombinantes Protein. Humanes TRIM21 aa 1-475 ist am N-Terminus an eine Lipoyl-Domäne bakteriell e Pyruvatdehydrogenase und am C-Terminus an einen 6xHis-Tag fusioniert. Quelle/Wirt: E. coli. Reinheit: >90% SDS-PAGE. Ly 1 * 30 µG
  ADIPAG40B01823010
Lipoyl-TRIM21 human rec. His, Rekombinantes Protein. Humanes TRIM21 aa 1-475 ist am N-Terminus an eine Lipoyl-Domäne bakteriell e Pyruvatdehydrogenase und am C-Terminus an einen 6xHis-Tag fusioniert. Quelle/Wirt: E. coli. Reinheit: >90% SDS-PAGE. Ly 1 * 30 µG
  ADIPAG40B01823010
Frequently Bought Together