ContactUsLinkComponent
Irisin rec. untagged E.coli, Protein. Irisin human, aa 32-143 / Maus, aa 29-140 ist ungetaggt. Irisin hat 100% Identität zwische n Maus, Ratte, Affe und Mensch. Quelle: E. coli. Endotoxin-Gehalt: <0,1EU/µg gereinigtes Protein LAL-Test Lonza. Lyophi 1 * 30 µG
Katalognr. ADIPAG40B01033010
Irisin rec. untagged E.coli, Protein. Irisin human, aa 32-143 / Maus, aa 29-140 ist ungetaggt. Irisin hat 100% Identität zwische n Maus, Ratte, Affe und Mensch. Quelle: E. coli. Endotoxin-Gehalt: <0,1EU/µg gereinigtes Protein LAL-Test Lonza. Lyophi 1 * 30 µG
Katalognr. ADIPAG40B01033010
Frequently Bought Together