anti-PD-1 human, mAb AG-IHC001, Monoklonaler Antikörper. Erkennt humanes PD-1 CD279. Anwendungen: ELISA, IHC. Isotyp: Maus IgG2b. Klon: AG-IHC001. Flüssigkeit. In Tris-Puffer, pH 7,4, mit 1% BSA und <0,1% Natriumazid. Programmed Death 1 PD-1 ist ei e 1 * 100 µl
Katalognr. ADIPAG20B6020R100
Anbieter: AdipoGen Life Sciences
Frequently Bought Together