anti-PD-1 Maus, mAb blockierend 1H10 konservierungsmittelfrei, Monoklonaler Antikörper. Erkennt Maus-PD-1 CD279. Keine Kreuzrea ktion mit humanem PD-1d. Isotyp: Ratte IgG2akappa. Klon: 1H10. Anwendungen: FACS, FUNC Blockierung. Flüssigkeit. In PBS. g 1 * 2 mg
ADIPAG20B0075PFM00
anti-PD-1 Maus, mAb blockierend 1H10 konservierungsmittelfrei, Monoklonaler Antikörper. Erkennt Maus-PD-1 CD279. Keine Kreuzrea ktion mit humanem PD-1d. Isotyp: Ratte IgG2akappa. Klon: 1H10. Anwendungen: FACS, FUNC Blockierung. Flüssigkeit. In PBS. g 1 * 2 mg
ADIPAG20B0075PFM00
Frequently Bought Together