ContactUsLinkComponent
Blasenzähler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST
  NEUB07288024150100
Blasenzähler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST
  NEUB07288024150100
Frequently Bought Together