Blasenzähler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST
NEUB07288024150100
Blasenzähler/Bubbler, D.24 x150mm, 0-4mm Vakuumhahn, 2x 9mm Olive, Wandung 1,8mm, ca. 35ml Inhalt 1 * 1 ST
NEUB07288024150100
Frequently Bought Together
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
: VWR Collection