[EN]MEASURE KIT FOR ETHYL GLUCURONIDE(ET 1 * 25 Tests
Katalognr. SURES1DSETG1000
Anbieter: SURESCREEN
[EN]MEASURE KIT FOR ETHYL GLUCURONIDE(ET 1 * 25 Tests
Katalognr. SURES1DSETG1000
Anbieter: SURESCREEN
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid 98,5-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Chlor, Reagenzien für Photometer
Anbieter: VWR Chemicals
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Ammonium
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Formaldehyd 4% stabilisiert, gepuffert (pH 7,0 ±0,1)
Anbieter: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Anbieter: VWR Chemicals
Gram-color Färbekit, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
VWR®, Kryoboxen, Karton, 133×133 mm
Anbieter: VWR Collection
Salzsäure 1 mol/l (1 N) für die biopharmazeutische Produktion
Anbieter: VWR Chemicals
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Phosphat, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Nitrat, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Chlorid, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck