AuftragsverfolgungKontakt
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack® | Avantor
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², Ohne Verschluss, 1 per pack/4 per case
Katalognr. 734-3378
Anbieter:   Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Katalognr. 734-3378
Anbieter:  Corning
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
Cell culture vessels, Corning® HYPERStack®
HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface, 6000 cm², Ohne Verschluss, 1 per pack/4 per case
Preis
SFr. 4’480.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
The Corning® HYPERStack® cell culture vessel is a closed system that allows fluid manipulations to occur through preassembled tubing sets. Two ³/₈" ID tubing ports for filling and venting allow filling via bag assembly, sterile bottle connection or pumping. The attached vent filters are 0,2 μm pore, hydrophobic membranes that allow air displacement during filling while minimising the risk of contamination.
  • Features 18,000 cm² cell growth area
  • Closed system approach with integrally incorporated USP
  • Class VI certified C-FLEX tubing for liquid handling manipulations
  • Low particulate assembly method acceptable for cell therapy applications
  • Corning proprietary gas-permeable film technology
  • Corning CellBIND surface treatment for optimal cell attachment and performance
  • USP Class VI virgin polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Gamma sterilized to SAL 10⁻⁶ standard
  • 100% leak tested prior to shipping
Technische Daten
  • Verschlussart:
    Ohne Verschluss
  • Wachstumsfläche:
    6000 cm²
  • Verpackt:
    1 per pack/4 per case
  • Bezeichnung:
    HYPERStack® - 12 layer cell culture vessel, non-treated surface
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Schlauch Innen-Ø
    Schlauch Außen-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2487
    Einweg-Schlauchset, ADCF C-Flex, steril
    9,5 mm
    12,7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 249.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2492
    Rollerflaschen mit Easy-Grip-Deckel, 850 cm², PS, nicht behandelt, steril
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 40 ST - SFr. 828.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Schlauch Innen-Ø
    Schlauch Außen-Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2488
    Einweg-Schlauchset, MPC, Filter 0,2 μm, steril
    9,5 mm
    12,7 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2 ST - SFr. 946.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 734-2491
    HYPERStack Manipulator, Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 30’860.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.