Gold plated forceps
Edelstahl, vergoldet, 115 mm, Abgewinkelt (30°), 0,1×0,06 mm
Katalognr. FSCI11911-11
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:115 mm
- Material:Edelstahl, vergoldet
- Seq:01
- Spitzengröße:0,1×0,06 mm
- Spitzenform:Abgewinkelt (30°)