ContactUsLinkComponent
Edelstahl-Schubfach, höhenverstellbar, mit Edelstahl-Auszugsschienenpaar, für BL-/LABO-/MED-520 sowie für FROSTER-BL-/LABO-530 Bis zu 8 Schubfächer sind möglich 1 * 1 ST
Katalognr. KIRS254023
Anbieter:  KIRSCH PHILIPP
Edelstahl-Schubfach, höhenverstellbar, mit Edelstahl-Auszugsschienenpaar, für BL-/LABO-/MED-520 sowie für FROSTER-BL-/LABO-530 Bis zu 8 Schubfächer sind möglich 1 * 1 ST
Katalognr. KIRS254023
Anbieter:  KIRSCH PHILIPP
Frequently Bought Together