AuftragsverfolgungKontakt
Inosin
Inosin
Bottle, 10 g
Katalognr. APOSBII1001-10G
Anbieter:   Apollo Scientific
Inosin
Katalognr. APOSBII1001-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  58-63-9
Inosin
Bottle, 10 g
CAS Nummer:  58-63-9
Preis
SFr. 31.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
  • CAS Nummer:58-63-9
  • Formel:C₁₀H₁₂N₄O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00066770
  • Molekulargewicht:268.23 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:212…213 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    10 g