AuftragsverfolgungKontakt
Mupirocin lithium | Avantor
Mupirocin lithium
Bottle, 1 g
Katalognr. APOSBIL9900-1G
Anbieter:   Apollo Scientific
Mupirocin lithium
Katalognr. APOSBIL9900-1G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  73346-79-9
Mupirocin lithium
Bottle, 1 g
CAS Nummer:  73346-79-9
Preis
SFr. 84.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Lithium 9-(((E)-4-((2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-(((2S,3S)-3-((2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl)oxiran-2-yl)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3-methylbut-2-enoyl)oxy)nonanoate
  • CAS Nummer:73346-79-9
  • Formel:C₂₆H₄₃LiO₉
  • MDL-Nummer:MFCD11977847
  • Molekulargewicht:506.561 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    1 g